Learn More
VITLAB™ Recipientes para muestras de polipropileno transparente con tapón a presión
Código de producto. 10718883
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones: 50 x 110 mm (Diám x Al); capacidad: 160 ml
Código de producto.
10718883 Dimensiones: 50 x 110 mm (Diám x Al); capacidad: 160 ml
1 options
Código de producto. 10718883 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 69294
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente de muestras
Capacidad (métrico) 160 ml
Tipo de tapón Tapa a presión
Diámetro (métrico) 50 mm