Learn More
BrandTech™ Viales para muestras de polipropileno Vitalab™ con tapones a presión
Código de producto. 10771204
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
60 mL
90 mL
180 mL
Altura (métrico):
62 mm
90 mm
112 mm
Tamaño del tapón:
GL 40
GL 56
Diámetro exterior (imperial):
38 mm
54 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Tamaño del tapón Diámetro exterior (imperial) unitSize
10771204 60 mL 90 mm GL 40 38 mm paquete de 10
10360275 180 mL 112 mm GL 56 54 mm paquete de 10
10366722 90 mL 62 mm GL 56 54 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10771204 Proveedor BrandTech™ N.º de proveedor 130394
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos viales para muestras de polipropileno con tapones a presión son perfectos para la recogida, el almacenamiento y el transporte de muestras en el laboratorio.
  • Transparente
  • Tapones a presión y cuerpo del vial de PP
  • Excelente resistencia a alcoholes, aldehídos, álcalis y ácidos
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 38 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 60 mL
N.° por paquete 10
Intervalo de temperatura (métrico) 125 °C máx.
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón GL 40
Altura (métrico) 90 mm
Tipo de producto Recipiente de muestras