Learn More
BrandTech™ Viales para muestras de polipropileno Vitalab™ con tapones a presión
Descripción
- Transparente
- Tapones a presión y cuerpo del vial de PP
- Excelente resistencia a alcoholes, aldehídos, álcalis y ácidos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 54 mm |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 180 mL |
| N.° por paquete | 10 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 125 °C máx. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Tamaño del tapón | GL 56 |
| Altura (métrico) | 112 mm |
| Mostrar más |