Learn More
Vitlab™ Embudo grande de polipropileno transparente
Descripción
- Flujo rápido gracias al ángulo pronunciado de 60°
- Asa para colgar (el tamaño de 12500ml no tiene asa)
- Adecuado para productos alimenticios
- Accesorios disponibles:
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 350 mm |
| Capacidad (métrico) | 12500 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 35 mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 440 mm |
| Ángulo | 60° |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para llenado de grandes cantidades de líquidos |