Learn More
BRAND™ Pipetas de medición de clase AS tipo 3 Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™
Código de producto. 12068359 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 ml
Tolerancia:
± 0,05 mL
±0,006 ml
±0,007 ml
±0,010 ml
±0,03 ml
±0,030 ml
±0,070 ml
±0,10 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Tolerancia Tamaño de la unidad
12068359 2 ml 0,02 mL ±0,010 ml paquete de 12
12005312 0,5 ml 0,01 mL ±0,006 ml 12 PCS
11803980 5 ml 0,1 ml ±0,03 ml paquete de 12
11833920 1 ml 0,1 ml ±0,007 ml paquete de 12
11868331 5 ml 0,05 mL ±0,030 ml paquete de 12
11843920 10 ml 0,1 ml ± 0,05 mL 12 PCS
11813980 20 ml 0,1 ml ±0,10 ml paquete de 6
10290021 1 ml 0,01 mL ±0,007 ml paquete de 12
10603561 2 ml 0,02 mL ±0,070 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12068359 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 28409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.90€
    78.00€ / paquete de 12
    Ahorro 6.90€
    8% Descuento
En stock
Fabricada con vidrio sodocálcico AR-GLAS™, esta pipeta de medición de clase AS tipo 3 incluye graduaciones con marcado DE-M y está calibrada para una administración total.
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™.
  • Tipo 3 (cero en la parte superior)
  • Graduaciones de marcado DE-M
  • Calibradas para administrar (TD, Ex.)
  • Se suministran con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje
  • Certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS previa solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 835
Material AR-GLAS
Graduado Sí
Graduaciones 0,02 mL
Tolerancia ±0,010 ml
Volumen (métrico) 2 ml