Learn More
Vitlab™ Embudo de polipropileno transparente
Código de producto. p-8000806
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
24 PCS
cada uno
paquete de 12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11827960 14 ml 24 PCS
10622811 222 ml cada uno
12724098 222 ml paquete de 12
11817960 32 ml 24 PCS
10608972 342 ml paquete de 12
10058540 817 ml 1 PCS
10783923 817 ml paquete de 12
10242261 88 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11827960 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 41194
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos embudos para una variedad de aplicaciones de embotellado y decantación en la industria alimentaria. VITLAB™ Los embudos de polipropileno transparente cuentan con un práctico asa con lazo para colgar. Ideal para polvos y líquidos.
  • Embudo de polipropileno transparente
  • Flujo rápido gracias al ángulo pronunciado de 60°
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 40 mm
Capacidad (métrico) 14 ml
Diámetro del tubo (métrico) 4 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 65 mm
Ángulo 60°
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para el contacto con alimentos
Longitud del tubo (métrico) 35 mm