Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados de polipropileno transparente
Código de producto. 10391572
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10391572 1000 ml paquete de 6
10129110 250 ml cada uno
10124322 250 ml paquete de 12
10333631 500 ml cada uno
10523822 500 ml paquete de 12
10190041 1000 ml 1 PCS
10653751 2000 ml 1 PCS
10370642 2000 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10391572 Supplier Vitlab™ Supplier No. 442081
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice estos vasos de precipitados de polipropileno para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados de polipropileno transparente VITLAB™ disponen de un mango de agarre fácil y estable, así como de una esc
  • Vaso de precipitados de polipropileno muy transparente
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
  • Esterilizable en autoclave a 121 ° C (2 bar), conforme a DIN EN 285
  • Para la esterilización en autoclave, recomendamos el modelo 440941 con graduaciones elevadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro exterior (métrico) 116 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 170 mm