Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados de polipropileno transparente
Código de producto. 10370642
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10370642 2000 ml paquete de 6
10129110 250 ml cada uno
10124322 250 ml paquete de 12
10333631 500 ml cada uno
10523822 500 ml paquete de 12
10190041 1000 ml 1 PCS
10391572 1000 ml paquete de 6
10653751 2000 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10370642 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 443081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.49€
    62.46€ / paquete de 6
    Ahorro 11.03€
    15% Descuento
En stock
Utilice estos vasos de precipitados de polipropileno para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados de polipropileno transparente VITLAB™ disponen de un mango de agarre fácil y estable, así como de una esc
  • Vaso de precipitados de polipropileno muy transparente
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
  • Esterilizable en autoclave a 121 ° C (2 bar), conforme a DIN EN 285
  • Para la esterilización en autoclave, recomendamos el modelo 440941 con graduaciones elevadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 150 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 215 mm