Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de polietileno transparentes
Código de producto. 10603491
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
8 mm
Diámetro exterior (imperial):
2,8 mm
Tamaño de la unidad:
100 metros
50 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
10603491 2 mm 2,8 mm 100 metros
10648325 8 mm - 50 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10603491 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 3550228
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Resistentes a ácidos, bases, alcoholes y soluciones salinas a una temperatura de 80 °C.
  • Sin olores ni sabores
  • Resistente a productos químicos y flexible
  • Suministrada en longitudes de 5 m
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Material Polietileno
Diámetro exterior (imperial) 2,8 mm
Longitud global (métrico) 100 m
Grosor (métrico) 0,4 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) de 80 °C
Cantidad de embalaje 1 Unidad
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C