Learn More
Deltalab™ Pipetas graduadas de polietileno transparente
Código de producto. 12084333
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
7 ml
7 ml
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
3,1 mL
3,2 ml
3,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) unitSize
12084333 5 ml 3,5 ml cada uno
12094313 5 ml 3,1 mL cada uno
13417656 7 ml 3,2 ml paquete de 5000
12132792 7 ml 3,2 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12084333 missing translation for 'mfr' Deltalab™ missing translation for 'supplierNo' 200050
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 3,5 ml
Material Polietileno
Gotas/ml 18
Graduado Sí
Graduaciones 1 ml
Volumen (métrico) 5 ml
Longitud (métrico) 216 mm
Tipo Pipeta graduada