Learn More
Scientific Glass™ Cubeta de tinción de vidrio transparente
Descripción
- Cubeta de vidrio con tapa
- Admite portaobjetos de microscopio de 76mm x 26mm
- Dos estilos diferentes:
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Tipo | Tarro de tinción |
| Para utilizar con (aplicación) | Gradilla de tinción |
| Número de portaobjetos | 25 |
| Dimensiones (L x An) | 112 x 112 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 112 x 112 x 50 mm |
| Longitud (métrico) | 112 mm |
| Anchura (métrico) | 112 mm |
| Mostrar más |