Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre Tygon™
Utilice estos tubos de microcalibre para uso general de laboratorio y farmacéutico, en especial con aplicaciones de dispensación o inyección de precisión. Los tubos de microcalibre Tygon™ son excelentes para aplicaciones de bombas peristálticas de flujo bajo.
Marca:  Masterflex™ 06419-03
Detalles adicionales : Peso : 0.30600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15283647
  • 114.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice estos tubos de microcalibre para uso general de laboratorio y farmacéutico, en especial con aplicaciones de dispensación o inyección de precisión.Los tubos de microcalibre TygonTM son excelentes para aplicaciones de bombas peristálticas de flujo bajo.
Los tubos son extremadamente flexibles y transparentes. Tubos no tóxicos, apirogénicos y biocompatibles para una variedad de aplicaciones de laboratorio.
  • La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
  • Escala de temperatura: De - 31 a 85 ° C
  • Esterilización: en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
0,76 mm
2,29 mm
Uso general en laboratorio y farmacia, especialmente con aplicaciones de dispensación o inyección de precisión, también excelentes con aplicaciones de bombas peristálticas de bajo flujo.
1/pack
Los tubos
Esterilizable en autoclave
Tygon ND-100-80
30,48 m
-31 °C
Translúcido
–De 31 a 85 °C