Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre Tygon™
Código de producto. 15154499 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,51 mm
0,76 mm
1,27 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 ROLL
30 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
15154499 0,51 mm 1 ROLL
15283647 0,76 mm 1 PCS
15249124 1,27 mm 30 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15154499 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0641901
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos de microcalibre para uso general de laboratorio y farmacéutico, en especial con aplicaciones de dispensación o inyección de precisión. Los tubos de microcalibre Tygon™ son excelentes para aplicaciones de bombas peristálticas de f
Utilice estos tubos de microcalibre para uso general de laboratorio y farmacéutico, en especial con aplicaciones de dispensación o inyección de precisión.Los tubos de microcalibre TygonTM son excelentes para aplicaciones de bombas peristálticas de flujo b
Los tubos son extremadamente flexibles y transparentes. Tubos no tóxicos, apirogénicos y biocompatibles para una variedad de aplicaciones de laboratorio.
  • La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
  • Escala de temperatura: De - 31 a 85 ° C
  • Esterilización: en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,51 mm
Material Tygon ND-100-80
Diámetro exterior (imperial) 1,52 mm
Longitud global (métrico) 30,48 m
Para utilizar con (aplicación) Uso general en laboratorio y farmacia, especialmente con aplicaciones de dispensación o inyección de precisión, también excelentes con aplicaciones de bombas peristálticas de bajo flujo.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -31 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Translúcido
Flexibilidad Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) 85 °C