Learn More
Masterflex™ Tubería de bomba Ismatec™ Puri–Flex™
Descripción
Tubos de larga duración para aplicaciones de bioprocesamiento y farmacéuticas.
- Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,08 in |
| Diámetro interior (métrico) | 2,06 mm |
| Material | Puri-Flex |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,638 in, 42 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | células y tejidos, trabajo de cultivo y fermentación, farmacéutico, biotecnológico, requisitos de alta pureza, laboratorio de uso genérico |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Tamaño de los tubos | 42 |
| Permeabilidad a los gases | Bajo |
| Color | Translúcido |
| Mostrar más |