Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre de PTFE
Código de producto. 15342437
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,042 mm
1,3208 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,002 in, 0,066 mm
0,076 in, 1,9304 mm
Tamaño de la unidad:
100 pies
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
15342437 0,042 mm 0,002 in, 0,066 mm 100 pies
15385775 0,042 mm 0,002 in, 0,066 mm cada uno
12716278 1,3208 mm 0,076 in, 1,9304 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15342437 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0641741
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cole-Parmer Translucent PTFE Microbore Tubing, Diameter Inner: 0.052 mm, Diameter Outer: 0.076 mm, For Use With: Used in extreme temperatures and in harsh chemical environments, Maximum Pressure: 4000 psi, Max. Operating Temperature: -240 deg.C to +260 deg.C, Min. Operating Temperature: -240 deg.C
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,0016 in
Diámetro interior (métrico) 0,042 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 0,002 in, 0,066 mm
Para utilizar con (aplicación) Utilizados en temperaturas extremas y en entornos químicos agresivos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -240 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Translúcido
Presión máxima 4000 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) -240°C a +260°C
Tipo de producto Tubos de microcalibre