Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre de PTFE
Código de producto. 15382240 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,3 mm
0,81 mm
5,58 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 ROLL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
15382240 0,81 mm 1 ROLL
15209822 0,3 mm 1 PCS
11789749 5,58 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15382240 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0641731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.00€
    57.68€ / 1 rollos
    Ahorro 9.32€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Minimice la fricción y maximice la resistencia química con tubos de microcalibre. Los tubos de microcalibre de PTFE Cole-Parmer™ son ideales para temperaturas extremas y entornos químicos agresivos.
La resina de los tubos de PTFE cuenta con reconocimiento UL y cumple con los requisitos de FDA (21 CFR 177.1550) y la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
  • Químicamente inertes
  • Baja permeabilidad
  • Menor coeficiente de fricción que cualquier otro tubo
  • La escala de temperatura es de - 240 a 260 °C (de - 400 a 500 °F); se funden a 327 °C (620 °F)
  • La resistencia a la tracción es de 2500 a 4000 psi
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con reconocimiento UL y conforme con los requisitos de FDA (21 CFR 177.1550) y la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Diámetro interior (métrico) 0,81 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 1,42 mm
Longitud global (métrico) 30,48 mm
Grosor (métrico) 0,3 mm
Para utilizar con (aplicación) Utilice estos tubos translucidos a temperaturas extremas y en entornos químicos agresivos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -240 °C
Cantidad de embalaje 1 paquete
Color Translúcido
Presión máxima 4000 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C