Learn More
BRAND™ Conector de tubos en forma de Y de polipropileno translúcido
Código de producto. 12110062 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
Tubos con DI de 10 a 11 mm
Tubos con DI de 3 mm
Tubos con DI de 4 a 5 mm
Tubos con DI de 6 a 7 mm
Tubos con DI de 8 a 9 mm
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
12110062 Tubos con DI de 4 a 5 mm 20 PCS
15271509 Tubos con DI de 6 a 7 mm paquete de 20
11833930 Tubos con DI de 3 mm paquete de 20
11843970 Tubos con DI de 8 a 9 mm paquete de 20
10579461 Tubos con DI de 10 a 11 mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12110062 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 152903
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno translúcido. Admiten tres tubos con vástago y vías en forma de Y.
  • Estructura de polipropileno translúcido
  • Admite 3 tubos del mismo diámetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Longitud global (métrico) 35 mm
Tamaño de los tubos Tubos con DI de 4 a 5 mm
Anchura (métrico) 21 mm
Forma Y
Color Translúcido
Tipo de producto Conectores para tubos