Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona de 5 m curada al platino translúcidos
Código de producto. 11723974 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,5 mm
12,8 mm
16 mm
19,2 mm
Diámetro exterior (imperial):
5,6 mm
8 mm
11,2 mm
11,4 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
18,9 mm
20,8 mm
25,4 mm
25,6 mm
Presión máxima:
0,5 bar
1 bar
1,5 bar
30 bar
35 bar
40 bar
60 bar
Tamaño de la unidad:
cada uno
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima unitSize
11723974 12,5 mm 18,9 mm 30 bar cada uno
11778168 12,8 mm 17,6 mm 0,5 bar cada uno
11798168 16 mm 20,8 mm 0,5 bar cada uno
11798178 19,2 mm 25,4 mm 0,5 bar cada uno
11733974 16 mm 25,6 mm 30 bar cada uno
11773964 3 mm 8 mm 60 bar cada uno
11728118 4 mm 5,6 mm 0,5 bar cada uno
11748138 6,4 mm 12,8 mm 1 bar cada uno
11783964 5 mm 11,4 mm 40 bar cada uno
11788128 6,4 mm 8 mm 0,5 bar cada uno
11793964 6 mm 11,9 mm 40 bar cada uno
11758148 8 mm 11,2 mm 0,5 bar cada uno
11703974 8 mm 14,4 mm 35 bar cada uno
11738158 9,6 mm 14,4 mm 1 bar cada uno
11713974 9,5 mm 15,9 mm 30 bar cada uno
11718158 9,6 mm 12,8 mm 0,5 bar cada uno
11738168 9,6 mm 16 mm 1 bar cada uno
11798148 8 mm 14,4 mm 1,5 bar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 11723974
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionamos una serie de ventajas sobre las siliconas convencionales curadas con peróxido. Los tubos de 5 m de silicona curada con platino translúcidos Fisherbrand™ están disponibles en una amplia gama de tamaños.
  • Esterilizable en autoclave
  • Sin coloración amarillenta
  • Acabado brillante
  • Excelente calidad
  • Altamente hidrófobos
  • Sin productos derivados del peróxido
  • Alta resistencia al desgarro de serie
  • Vida útil prolongada en bombas peristálticas
  • Las aplicaciones incluyen trabajos biológicos, farmacéuticos, biotecnológicos, aeroespaciales y de alta temperatura
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA, BFR y WRAS
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 12,5 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 18,9 mm
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 3,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideales para tareas farmacéuticas a alta presión y temperatura, biotecnología, industria aeroespacial
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Color Translúcido
Flexibility Los tubos
Presión máxima 30 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 180 °C