Descripción
- Frascos de uso general transparentes
- Tapón de rosca de polipropileno azul
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Translúcido |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones generales de laboratorio |
| Incluye | Tapón de rosca de polipropileno |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 5 Paq. |
| Color del tapón | Azul |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Mostrar más |