Learn More
Fisherbrand™ Frascos de HDPE translúcidos
Código de producto. 11527433 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11527433 1000 mL paquete de 6
11597423 125 mL paquete de 12
11507433 250 mL paquete de 12
11517433 500 mL paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11527433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.60€
    14.87€ / paquete de 6
    Ahorro 5.73€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos para una gran variedad de aplicaciones de almacenamiento. Los frascos de HDPE translúcidos de Fisherbrand™ cuentan con un cuello ancho que facilita el vertido.
  • Frascos de uso general transparentes
  • Tapón de rosca de polipropileno
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Translúcido
Incluye Tapón de rosca de polipropileno azul
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 6 Paq.
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 200 mm
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 70/R3
Diámetro (métrico) 90mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Frasco de boca ancha