Learn More
Cole-Parmer™ Tubos Bev-A-Line IV translúcido
Código de producto. 11713139
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11713139 6,4 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11713139 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0649015
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Resina conforme con la FDA (revestimiento: 21 CFR 1,7.1,20; carcasa 21 CFR 1,7.1,50). Cumple con los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, USDA y el Formulario Nacional estadounidense
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Bev-A-Line
Diámetro exterior (imperial) 9,6 mm
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Adecuados para su uso en aplicaciones de alimentos, bebidas, fármacos, laboratorio y generales, pero mucho más asequibles que los tubos de PTFE. Además, es apto para la mayoría de los alcoholes; evitar el uso de disolventes fuertes
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Cantidad de embalaje 1 paquete
Color Translúcido
Presión máxima 61 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 71° C