Learn More
Gilac™ Caja hermética translúcida con tapa azul
Código de producto. 17968901
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,4 L
0,8 L
1,2 L
2 L
4 L
8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17968901 0,4 L cada uno
17998851 0,8 L cada uno
17928581 1,2 L cada uno
17978461 2 L cada uno
17968971 4 L cada uno
17918991 8 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17968901 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G604020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.73€
    2.61€ / paquete de 1
    Ahorro 1.12€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Caja Hermética Translúcida con Tapa Azul es apta para el contacto con alimentos y sus esquinas redondeadas facilitan la limpieza. El contenido es visible y reconocible.
  • Caja hermética translúcida con tapa azul apta para contacto con alimentos.
  • Está compuesto por una base de polipropileno transparente que permite que el contenido sea visible y reconocible.
  • Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y limitar las zonas de retención.
  • Tapa blanda de color azul, garantizando un sellado perfecto.
  • Ligero, muy resistente y apto para el contacto con alimentos.
  • Caja para conservar los alimentos y sus sabores preservando el contenido de olores externos.
  • Apto para lavavajillas.
  • Apilable gracias a su tapa, descubre la gama completa compuesta por 6 formatos que van desde 0,4 L hasta 8 L según tus necesidades.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 13,5 oz
Capacidad (métrico) 0,4 L
Color del tapón Azul
Tipo de tapón Tapa hermética
Color Translúcido
Material Polipropileno
Forma Rectangulares
Tipo de producto Caja hermética
Apilables Sí
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 128 x 90 x 60 mm
Longitud (métrico) 128 mm
Longitud (imperial) 5 in
Anchura (métrico) 90 mm
Anchura (imperial) 3,5 in
Altura (métrico) 60 mm
Altura (imperial) 2,4 in