Learn More
Syngene™ Transiluminador para sistemas G:Box
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15809952 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength:
254/302 nm
254/364 nm
254 nm
302 nm
364 nm
365/302 nm
Área de filtración (métrica):
200 x 200 mm
250 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Wavelength Área de filtración (métrica) unitSize
15809952 364 nm 250 x 300 mm cada uno
15819952 365/302 nm 250 x 300 mm cada uno
15829952 302 nm 250 x 300 mm cada uno
15839952 254 nm 250 x 300 mm cada uno
15849942 364 nm 200 x 200 mm cada uno
15849952 254/364 nm 250 x 300 mm cada uno
15859942 365/302 nm 200 x 200 mm cada uno
15859952 254/302 nm 250 x 300 mm cada uno
15869942 302 nm 200 x 200 mm cada uno
15879942 254 nm 200 x 200 mm cada uno
15889942 254/364 nm 200 x 200 mm cada uno
15899942 254/302 nm 200 x 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15809952 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor GX2530LE60
El transiluminador UV para sistemas G:Box de Syngene™ está diseñado para iluminar cualquier muestra excitada por la luz UV. Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie
Especificaciones
Tipo de producto Transiluminador UV
Para utilizar con (equipo) Para sistemas G:Box
Vataje 230 W
Área de filtración (métrica) 250 x 300 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 335 x 310 x 100 mm
Requisitos eléctricos 230 V 50 Hz 230 W
Tamaño del filtro (métrico) 250 x 300 mm
Modelo Syngene 2530L
Tensión 230 V
Frecuencia 60 Hz
Intensity Fijo
Wavelength 364 nm
Tipo de iluminación UV