Learn More
Thermo Scientific™ TransformAid Bacterial Transformation Kit
Código de producto. 10344730 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
40 transformaciones
Tamaño de la unidad:
40 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10344730 40 transformaciones 40 reacciones
1 options
Código de producto. 10344730 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K2711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    95.65€ / 40 reacciones
    Ahorro 5.35€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Kit para la preparación rápida y cómoda de células de E. coli competentes para garantizar una eficacia de la transformación superior a 107 los transformantes por μg de ADN plasmídico.
Utilice un nuevo método para la preparación rápida de células químicamente competentes de E. coli de cultivos bacterianos o colonias bacterianas nocturnas con el kit de transformación bacteriana Thermo Scientific™ TransformAid. El componente clave de este sistema es la exclusiva solución T, que produce células competentes en unos sencillos pasos. Este rápido y práctico procedimiento garantiza niveles de eficiencia de transformación de más de 107 transformantes por μg de ADN plasmídico, lo que resulta ideal para experimentos de clonación rutinarios. La opción que permite utilizar colonias bacterianas para la preparación de células competentes aporta flexibilidad a cualquier experimento de clonación.
El kit de transformación bacteriana TransformAid puede usarse con la mayoría de las cepas de E. coli comúnmente utilizadas para la clonación: JM107, JM109, XL1-Blue, SURE, TOPP2, W3110, NM527, AD494, CJ236, GM2163, C600, BL21, M15, NM522, HB101, ER2267.
Características destacadas
  • Eficaz: más de 107 transformantes por µg de ADN plasmídico
  • Práctico: las células competentes de E. coli pueden prepararse a partir de un cultivo nocturno o de colonias bacterianas
  • Rápido: del cultivo bacteriano nocturno a la placa celular en menos de 1 hora. A partir de colonias bacterianas, el procedimiento requiere solo 2,5 horas
  • Fácil: todos los procedimientos se realizan sobre hielo en su espacio de trabajo. Se realizan centrifugaciones breves en microcentrífugas estándar
Aplicaciones
  • Experimentos de clonación rutinarios
  • Clonación de extremos romos
  • TA Cloning
Incluye
  • Medio C
  • Solución T (A)
  • Solución T (B)
  • Protocolo detallado
Nota
Las células competentes preparadas con el kit de transformación bacteriana TransformAid son aptas únicamente para un uso directo. No se recomienda su congelación ni su almacenamiento a - 70 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula E. coli
Formato Kit
Especie E. coli
Eficacia ≥ 1 x 107;
Para utilizar con (aplicación) Clonación
Línea de productos TransformAid
Tipo de producto TransformAid Bacterial Transformation Kit
Cantidad 40 transformaciones