Learn More
Invitrogen™ Transferrin From Human Serum, Alexa Fluor™ Conjugate
Descripción
Fluorescent transferrin for receptor-mediated endocytosis and recycling
Fluorescent transferrin conjugates are widely used to study transferrin receptor-mediated endocytosis, endosomal trafficking, and recycling using live-cell imaging or fixed-cell endpoint analysis. Transferrin binds transferrin receptor 1 (TfR1) at the cell surface and is internalized through clathrin-mediated endocytosis. Following endosomal acidification and iron release, apo-transferrin remains bound to TfR1 and the complex recycles to the plasma membrane, where apo-transferrin dissociates.
Estos experimentos se realizan normalmente añadiendo transferrina marcada con fluorescencia a las células cultivadas y analizándolas mediante microscopía. Ofrecemos un conjugado biotinilado de transferrina y más de 10 versiones fluorescentes.
Especificaciones de la transferrina:
• Etiqueta (Ex/Em): Alexa Fluor™ 488 (495/519)
• Cantidad: 15 mg sólido (contiene 5 mg de conjugado de transferrina)
Aplicaciones clave de transferrina etiquetada
Algunas de las muchas aplicaciones para transferrina etiquetada incluyen:
• Dinámica del receptor de transferrina de imagen usando FRET
• Observar el tráfico de receptores en células vivas por microscopía de barrido láser confocal
• Investigar los eventos que ocurren durante la acidificación endosómica
• Medir la afinidad de unión de los receptores de transferrina en mamíferos y parásitos
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Información de órdenes
Shipping Condition: Room Temperature
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Tipo de producto | Transferrina |
| Tipo de colorante | Colorantes Alexa Fluor |
| Formulario | Sólido |
| pH | 7,2 |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Excitación/emisión | 495/519 |
| Mostrar más |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.