Learn More
Gibco™ Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
Código de producto. 11528986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
25 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11528986 25 g cada uno
11508846 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11528986 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11107047
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
  • >90% iron saturated
  • Suggested range for supplementation: 0.5 to 50μg/ml.
  • Origin: New Zealand >90% iron saturated.
  • Suggested range for supplementation: 0.5 to 50μg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 g
Especie Bovine
Contenido y almacenamiento Store in refrigerator (2–8°C).
Condiciones de envío Room Temperature
Formulario Lyophilized
Línea de productos Gibco
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.