Learn More
BRAND™ Juego de inicio Micro Transferpette™ S.
Código de producto. 16467805 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 100 μL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16467805 0,1 a 100 μL 1 set
1 options
Código de producto. 16467805 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 705890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    853.79€
    778.35€ / 1 sets
    Ahorro 75.44€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
La pipeta de desplazamiento de aire Transferpette™ S le permite trabajar de forma eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes. Las fuerzas de funcionamiento bajas y una carrera corta garantizan un pipeteo relajado, incluso durante series
  • La pipeta de desplazamiento de aire Transferpette™ S le permite trabajar de forma eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes.
  • Las fuerzas de funcionamiento bajas y una carrera corta garantizan un pipeteo relajado, incluso durante series de pipeteo largas.
  • Gracias a su ergonomía perfecta, la Transferpette™ S proporciona un agarre cómodo en cualquier posición de la mano, tanto si eres diestro o zurdo, como si tienes las manos grandes o pequeñas.
  • No es necesario cambiar el agarre, ya que la pipeta de microlitros proporciona un verdadero funcionamiento con una sola mano: Ajusta el volumen, pipetea y expulsa la punta.
  • La protección contra el cambio de volumen también es fácil de usar con guantes y protege el volumen establecido contra el ajuste accidental.
  • La Transferpette™ S también cuenta con la tecnología Easy Calibration, que hace que la calibración sea fácil.
  • Una tabla de compatibilidad muestra qué puntas se ajustan a cada dispositivo, de modo que siempre solicite las puntas de pipeta correctas.
  • Intervalo de volumen de la pipeta monocanal: de 0,1 μl a 10 ml
  • Rango de volumen de la pipeta multicanal: de 0,5 μl a 300 μl
  • Cono de punta universal
  • Código de color en la rueda de ajuste de volumen, el eje y la protección contra el cambio de volumen
  • Fácil inserción y expulsión de puntas gracias a las juntas tóricas en pipetas multicanal
  • Se puede calibrar fácilmente y sin herramientas gracias a la tecnología Easy Calibration
  • Eje delgado para muestreo de recipientes estrechos (tubos de centrífuga)
  • Presión de vapor hasta 500 mbar
  • Viscosidad hasta 260 mPa s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Descripción Juego de inicio Micro Transferpette™ S.
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Material Polipropileno
Número de canales 1
Línea de productos Transferpette
Esterilidad No estéril
Tipo Kit de inicio, macro
Volumen (métrico) 0,1 a 100 μL
Incluye 3 pipetas (0,1 a 2,5 μL, 0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL), 3 soportes para estantes
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 15 °C a 40 °C
Garantía 36 meses
Longitud (métrico) 35,6 cm
Anchura (métrico) 30,5 cm
Altura (métrico) 10,5 cm