Learn More
BRAND™ Transferpette™ S-8, volumen ajustable
Código de producto. 16457815 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16457815 De 20 to 200 μl cada uno
16427815 De 0,5 to 10 μl cada uno
16437815 De 5 to 50 μl cada uno
16447815 De 10 to 100 μl cada uno
16467815 De 30 a 300 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16457815 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 705910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00€
    718.75€ / paquete de 1
    Ahorro 133.25€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
La pipeta de desplazamiento de aire Transferpette™ S le permite trabajar de forma eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes. Las fuerzas de funcionamiento bajas y una carrera corta garantizan un pipeteo relajado, incluso durante series
  • La pipeta de desplazamiento de aire Transferpette™ S le permite trabajar de forma eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes.
  • Las fuerzas de funcionamiento bajas y una carrera corta garantizan un pipeteo relajado, incluso durante series de pipeteo largas.
  • Gracias a su ergonomía perfecta, la Transferpette™ S proporciona un agarre cómodo en cualquier posición de la mano, tanto si eres diestro o zurdo, como si tienes las manos grandes o pequeñas.
  • No es necesario cambiar el agarre, ya que la pipeta de microlitros proporciona un verdadero funcionamiento con una sola mano: Ajusta el volumen, pipetea y expulsa la punta.
  • La protección contra el cambio de volumen también es fácil de usar con guantes y protege el volumen establecido contra el ajuste accidental.
  • La Transferpette™ S también cuenta con la tecnología Easy Calibration, que hace que la calibración sea fácil.
  • Una tabla de compatibilidad muestra qué puntas se ajustan a cada dispositivo, de modo que siempre solicite las puntas de pipeta correctas.
  • Intervalo de volumen de la pipeta monocanal: de 0,1 μl a 10 ml
  • Rango de volumen de la pipeta multicanal: de 0,5 μl a 300 μl
  • Cono de punta universal
  • Código de color en la rueda de ajuste de volumen, el eje y la protección contra el cambio de volumen
  • Fácil inserción y expulsión de puntas gracias a las juntas tóricas en pipetas multicanal
  • Se puede calibrar fácilmente y sin herramientas gracias a la tecnología Easy Calibration
  • Eje delgado para muestreo de recipientes estrechos (tubos de centrífuga)
  • Presión de vapor hasta 500 mbar
  • Viscosidad hasta 260 mPa s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Puntas compatibles BRAND Puntas de pipeta / Puntas universales
Descripción Transferpette™ S-8, volumen ajustable, DE-M, M8-200, 20-200 μL
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Punta de pipeta de 2 a 200 μL
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo Petaca de transferencia S-8
Número de canales 8
Línea de productos Transferpette S
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta manual de volumen variable
Volumen (métrico) De 20 to 200 μl
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 15 a 40 °C
Garantía 36 meses
Longitud (métrico) 23,7 cm
Anchura (métrico) 14 cm
Altura (métrico) 12,3 cm