Learn More
BRAND™ Transferpette™ S-12, volumen ajustable
Código de producto. 16407825 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16407825 De 20 to 200 μl cada uno
16477815 De 0,5 to 10 μl cada uno
16487815 De 5 to 50 μl cada uno
16497815 De 10 to 100 μl cada uno
16417825 De 30 a 300 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16407825 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 705930
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
Añadir a la cesta
La pipeta de desplazamiento de aire Transferpette™ S le permite trabajar de forma eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes. Las fuerzas de funcionamiento bajas y una carrera corta garantizan un pipeteo relajado, incluso durante series
  • El Transferpette™ La pipeta de desplazamiento de aire le permite trabajar de forma eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes.
  • Las fuerzas de funcionamiento bajas y una carrera corta garantizan un pipeteo relajado, incluso durante series de pipeteo largas.
  • Gracias a su perfecta ergonomía, el Transferpette™ S proporciona un agarre cómodo en cualquier posición de la mano, ya sea diestro o zurdo, o tenga manos grandes o pequeñas.
  • No es necesario cambiar el agarre, ya que la pipeta de microlitros proporciona un verdadero funcionamiento con una sola mano: Ajusta el volumen, pipetea y expulsa la punta.
  • La protección contra el cambio de volumen también es fácil de usar con guantes y protege el volumen establecido contra el ajuste accidental.
  • El Transferpette™ S también cuenta con Easy Calibration Tecnología que hace que la calibración sea muy sencilla. La calibración se puede realizar sin herramientas.
  • Una tabla de compatibilidad muestra qué puntas se ajustan a cada dispositivo, de modo que siempre solicite las puntas de pipeta correctas.
Descripción general
  • Rango de volumen de la pipeta monocanal: desde 0,1 μ 1 a 10 ml
  • Rango de volumen de la pipeta multicanal: desde 0,5 μl a 300 μyo
  • Carrera corta y fuerzas de funcionamiento bajas
  • Cono de punta universal
  • Esterilización completa en autoclave a 121 °C
  • Misma facilidad de uso para usuarios diestros y zurdos
  • Código de color en la rueda de ajuste de volumen, el eje y la protección contra el cambio de volumen
  • Fácil inserción y expulsión de puntas gracias a las juntas tóricas en pipetas multicanal
  • Se puede calibrar fácilmente y sin herramientas gracias a Easy Calibration tecnología
  • Eje delgado para muestreo de recipientes estrechos (tubos de centrífuga)
  • Temperatura de funcionamiento de +°15 C a +40 °C
  • Presión de vapor hasta 500 mbar
  • Viscosidad hasta 260 mPa s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Puntas compatibles BRAND Puntas de pipeta / Puntas universales
Descripción Transferpette™ S-12, volumen ajustable, DE-M, M12-200, 20-200 μL
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Punta de pipeta de 2 a 200 μL
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo Transferpette S-12
Número de canales 12
Línea de productos Transferpette S
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta manual de volumen variable
Volumen (métrico) De 20 to 200 μl
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 15 a 40 °C
Garantía 36 meses
Longitud (métrico) 23,7 cm
Anchura (métrico) 14 cm
Altura (métrico) 12,3 cm