Descripción
- Para usar con Transferpette electrónico
- Accesorio
- Uno u ocho canales
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Surtido |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | BRAND Transferpette Electrónico |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | Soporte para pipeta |
| Número de canales | 1 o 8 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Soporte de pipetas |
| Para utilizar con (equipo) | Transferpette Soporte electrónico |