Learn More
Brand™ Micropipeta multicanal Transferpette™ -8 electrónico, 0,5-10 μL, DE-M
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10337682 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10337682 De 0,5 to 10 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10337682 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 705399
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Diseño ergonómico y práctico. Operación clara e intuitiva. Hasta 4.000 ciclos de pipeteo con una sola carga.
Transferpette™ Las pipetas electrónicas combinan las propiedades mundialmente probadas de las pipetas de desplazamiento de aire operadas por pistón mecánico mediante BRAND con las ventajas de un dispositivo electrónico.
  • Características: El eje de la pipeta se puede desenroscar y es totalmente autoclavable (121 °C).
  • Funciones: pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, dispensación, hasta 300 μl también Electroforesis en GEL.
  • Calibración fácil: técnica para realizar ajustes rápidos del Transferpette™ electrónico, sin herramientas.
  • Limitaciones de uso: La temperatura de funcionamiento del instrumento y del reactivo debe estar entre +15 °C y +40 °C (59 °F a 104 °F) (otras temperaturas bajo pedido)
  • Presión de vapor hasta 500 mbar
  • Viscosidad: 260 mPa s
  • Para medios viscosos, la velocidad debe ajustarse si es necesario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ≤1.2% , ±0,12 μlitros
Ángulo 360°
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris
Modelo 8
Número de canales 8
Línea de productos Transferpette
Programable Sí
Tipo Pipeta de microlitro electrónica
Volumen (métrico) De 0,5 to 10 μl
Pantalla LCD
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Adaptador de CA para Europa
Incrementos 0,01μL
Cantidad 1 unidad
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz