Learn More
BRAND™ Micropipeta multicanal Transferpette™ -8 Electrónico, DE-M
Código de producto. 10233172 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 1 a 20 μl
De 10 a 200 μl
De 15 a 300 μl
Color:
Amarillo
Gris
Verde
Incluye:
Adaptador de CA para Europa
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Incluye Tamaño de la unidad
10233172 De 15 a 300 μl Verde Adaptador de CA para Europa cada uno
10797444 De 10 a 200 μl Amarillo Adaptador de CA para Europa cada uno
10477852 De 1 a 20 μl Gris Adaptador de CA para Europa cada uno
10191972 5 a 100 μL Amarillo Adaptador de CA para Europa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10233172 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 705406
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Diseño ergonómico y práctico. Operación clara e intuitiva. Hasta 4.000 ciclos de pipeteo con una sola carga.
  • Transferpette Las pipetas electrónicas combinan las propiedades mundialmente probadas de las pipetas de desplazamiento de aire operadas por pistón mecánico mediante BRAND con las ventajas de un dispositivo electrónico.
  • Características: El eje de la pipeta se puede desenroscar y es totalmente autoclavable (121 °C).
  • Funciones: pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, dispensación, hasta 300 μl también Electroforesis en GEL.
    Calibración fácil: técnica para realizar ajustes rápidos del Transferpette™ electrónico, sin herramientas.
  • Limitaciones de uso: La temperatura de funcionamiento del instrumento y del reactivo debe estar entre +15 °C y +40 °C (59 °F a 104 °F) (otras temperaturas bajo pedido)
  • Presión de vapor hasta 500 mbar
  • Viscosidad: 260 mPa s
  • Para medios viscosos, la velocidad debe ajustarse si es necesario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Exactitud ≤0.6% , ±1,8 μlitros
Ángulo 360°
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Verde
Modelo 8
Número de canales 8
Línea de productos Transferpette
Programable Sí
Tipo Pipeta multicanal
Volumen (métrico) De 15 a 300 μl
Pantalla LCD
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Adaptador de CA para Europa
Incrementos 0,5 μl
Cantidad 1 unidad
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.