Learn More
Brand™ Micropipeta multicanal Transferpette™ -12 Electrónico, DE-M
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10293212 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 1 a 20 μl
De 15 a 300 μl
Incluye:
Adaptador de CA para Europa
Adaptador para Reino Unido/Irlanda
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
10293212 De 15 a 300 μl Adaptador de CA para Europa cada uno
10131932 5 a 100 μL Adaptador de CA para Europa cada uno
12634060 De 1 a 20 μl Adaptador para Reino Unido/Irlanda cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10293212 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 705456
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Diseño ergonómico y práctico. Operación clara e intuitiva. Hasta 4.000 ciclos de pipeteo con una sola carga.
  • Transferpette Las pipetas electrónicas combinan las propiedades mundialmente probadas de las pipetas de desplazamiento de aire operadas por pistón mecánico mediante BRAND con las ventajas de un dispositivo electrónico.
  • Características: El eje de la pipeta se puede desenroscar y es totalmente autoclavable (121 °C).
  • Funciones: pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, dispensación, hasta 300 μl también Electroforesis en GEL.
    Calibración fácil: técnica para realizar ajustes rápidos del Transferpette™ electrónico, sin herramientas.
  • Limitaciones de uso: La temperatura de funcionamiento del instrumento y del reactivo debe estar entre +15 °C y +40 °C (59 °F a 104 °F) (otras temperaturas bajo pedido)
  • Presión de vapor hasta 500 mbar
  • Viscosidad: 260 mPa s
  • Para medios viscosos, la velocidad debe ajustarse si es necesario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ≤0.6% , ±1,8 μlitros
Ángulo 360°
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Verde
Número de canales 12
Línea de productos Transferpette
Programable Sí
Tipo Pipeta de microlitro electrónica
Volumen (métrico) De 15 a 300 μl
Pantalla LCD
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Adaptador de CA para Europa
Incrementos 0,5 μl
Cantidad 1 unidad
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz