Descripción
- Transferpette Las pipetas electrónicas combinan las propiedades mundialmente probadas de las pipetas de desplazamiento de aire operadas por pistón mecánico mediante BRAND con las ventajas de un dispositivo electrónico.
- Características: El eje de la pipeta se puede desenroscar y es totalmente autoclavable (121 °C).
- Funciones: pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, dispensación, hasta 300 μl también Electroforesis en GEL.
Calibración fácil: técnica para realizar ajustes rápidos del Transferpette™ electrónico, sin herramientas. - Limitaciones de uso: La temperatura de funcionamiento del instrumento y del reactivo debe estar entre +15 °C y +40 °C (59 °F a 104 °F) (otras temperaturas bajo pedido)
- Presión de vapor hasta 500 mbar
- Viscosidad: 260 mPa s
- Para medios viscosos, la velocidad debe ajustarse si es necesario.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ≤0.8% , ±0,8 μlitros |
| Ángulo | 360° |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | Transferpette |
| Programable | Sí |
| Tipo | Pipeta electrónica |
| Volumen (métrico) | 5 a 100 μL |
| Pantalla | LCD |
| Mostrar más |