Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivo de retirada para recipientes de transferencia
Código de producto. 12794716 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Recipientes de transferencia de LN2, para Thermo 10
Recipientes de transferencia de LN2, para Thermo 20
Recipientes de transferencia de NL2
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12794716 Recipientes de transferencia de LN2, para Thermo 20 cada uno
10723514 Recipientes de transferencia de NL2 cada uno
10025753 Recipientes de transferencia de LN2, para Thermo 10 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12794716 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AY509X4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00€
    1160.00€ / paquete de 1
    Ahorro 70.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispense fácilmente hasta 8 l/min (2,12 gal./min.) sin verter con el dispositivo de retirada de recipientes de transferencia Thermo Scientific™.
Dispense fácilmente hasta 8 l/min (2,12 gal./min.) sin verter con el dispositivo de retirada de recipientes de transferencia Thermo Scientific™.
  • Disponible para los modelos 10, 20 y 30L.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo Dispositivo de extracción de líquidos de NL2
    Capacidad (imperial) 1,05 pies cúb.
    Capacidad (métrico) 30 L
    Para utilizar con (equipo) Recipientes de transferencia de LN2, para Thermo 20