Descripción
Retire pequeñas cantidades de nitrógeno líquido utilizando el cacillo para recipientes de transferencia Thermo Scientific™. Este cacillo es muy práctico en el laboratorio para la preparación de muestras de almacenamiento de nitrógeno líquido.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cacillo LN2, 12 ml |
| Tipo | Cacillo para recipientes de LN2 |
| Capacidad (métrico) | 12 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes de transferencia LN2 |