Learn More
Heathrow Scientific Pipeta de transferencia, natural
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16330736 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
3 ml
Tipo de empaquetado:
20/bolsa
A granel
Envasadas individualmente
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de empaquetado unitSize
16330736 1 ml A granel paquete de 500
16340736 1 ml 20/bolsa paquete de 500
16350736 1 ml Envasadas individualmente paquete de 500
16360736 2 ml A granel paquete de 500
16370736 2 ml 20/bolsa paquete de 500
16380736 2 ml Envasadas individualmente paquete de 500
16390736 3 ml A granel paquete de 500
16300746 3 ml 20/bolsa paquete de 500
16310746 3 ml Envasadas individualmente paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16330736 Proveedor Heathrow Scientific N.º de proveedor HS206371A
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La pipeta de transferencia es una pipeta plástica de polietileno irrompible y de una pieza, y es adecuada para bancos de sangre, análisis de orina, hematología, química húmeda, microbiología y serología.
  • Graduados
  • Desechables
  • No. Canales: Cuatro
  • Capacidad de temporización: 24 h
  • Dirección de recuento: Arriba/abajo
Especificaciones
Calibrado No
Diámetro exterior (imperial) 0,50 in
Diámetro exterior (métrico) 1,27 cm
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Graduado Sí
Longitud (imperial) 5,91 in
Tipo de empaquetado A granel
Color Transparente
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 15 cm
Tipo Pipeta de transferencia
Desechables Un solo uso