Descripción
- Graduados
- Desechables
- No. Canales: Cuatro
- Capacidad de temporización: 24 h
- Dirección de recuento: Arriba/abajo
Especificaciones
Especificaciones
| Calibrado | No |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,50 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,27 cm |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Longitud (imperial) | 6,10 in |
| Tipo de empaquetado | Envasadas individualmente |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 3 ml |
| Mostrar más |