Learn More
Transcrocetinate disodium, MedChemExpress
Código de producto. 16479607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479607 5 mg 5 miligramos
16477106 100 mg 100 miligramos
16453107 50 mg 50 miligramos
16417068 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16502
MedChemExpress Transcrocetinate disodium, extracted from saffron (Crocus sativus L.), acts as an NMDA receptor antagonist with high affinity.
Transcrocetinate disodium, extracted from saffron (Crocus sativus L.), acts as an NMDA receptor antagonist with high affinity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Transcrocetinate disodium
Forma física Solid
CAS 591230-99-8
Color Reddish Brown
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22Na2O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Disodium trans-crocetinate
Información de solubilidad H2O : 16.67 mg/mL (44.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(O[Na])/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 372.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.37
Porcentaje de pureza 95.0%