Learn More
Transcrocetin, MedChemExpress
Código de producto. 16439258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439258 10 mg 10 miligramos
16401678 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16439258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2072
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Transcrocetin (trans-Crocetin), extracted from saffron (Crocus sativus L.), acts as an NMDA receptor antagonist with high affinity. Transcrocetin (trans-Crocetin) is capable of crossing the blood-brain barrier and reach the central nervous system (CNS).
Transcrocetin (trans-Crocetin), extracted from saffron (Crocus sativus L.), acts as an NMDA receptor antagonist with high affinity. Transcrocetin (trans-Crocetin) is capable of crossing the blood-brain barrier and reach the central nervous system (CNS).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Transcrocetin
CAS 27876-94-4
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo trans-Crocetin
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (3.05 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 328.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.4
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration