Learn More
BD Biosciences™ Conjunto de tampones de fosfo de factor de transcripción (RUO)
Código de producto. 15862629 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
25 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15862629 100 pruebas cada uno
15844409 25 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15862629 Proveedor BD Biosciences™ N.º de proveedor 563239
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Diseñado para permitir el análisis citométrico de flujo robusto y simultáneo de varios antígenos de superficie celular, factores de transcripción y proteínas de señal fosforiladas en células derivadas de tejidos humanos y de ratón.
  • Diseñado para permitir el análisis citométrico de flujo robusto y simultáneo de varios antígenos de superficie celular, factores de transcripción y proteínas de señal fosforiladas en células derivadas de tejidos humanos y de ratón.
  • Esto incluye células mononucleares de sangre periféricas humanas frescas, fijas y congeladas.
  • El conjunto de tampones de TFP BD Pharmingen™ se ha aplicado con éxito al análisis de flujo citométrico multiparamétrico de respuestas de señalización Stat fosforiladas a citocinas realizadas por subconjuntos de células T convencionales y células T de ratón y células T humanas, y otros tipos de leucocitos definidos por ciertos marcadores de superficie celular, factores de transcripción (FoxP3 y T-bet) y características físicas.
  • Aunque no se conocen todas las compatibilidades de los anticuerpos, las respuestas de señalización celular a diferentes estímulos también deben ser susceptibles de ser analizados utilizando este conjunto de tampones y anticuerpos específicos para otros marcadores de superficie celular, factores de transcripción y tipos de proteínas de señalización fosforiladas posteriores.
  • Este sistema de tampón es compatible con muchos reactivos BD, incluidos los anticuerpos conjugados con nuevos colorantes fluorescentes (por ejemplo, BD Horizon™ BV421, BV510, PE-CF594, V450 y V500).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Conjunto de tampones de fosfo de factor de transcripción
Cantidad 100 pruebas
Formulación 75 mL 0,75X TFP Buffer de diluyente, 25 mL 4X TFP Fix/Perm Buffer, 125 mL Perm Buffer III, 150 mL 5X Perm/Wash TFP Buffer
Incluye 1 set, 100 pruebas, 75 mL 0,75X TFP Diluente Buffer, 25 mL 4X TFP Fix/Perm Buffer, 125 mL Perm Buffer III, 150 mL 5X Perm/Wash TFP Buffer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Transcription Factor Phospho Buffer Set
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, formaldehyde