Learn More
trans-Zeatinriboside, MedChemExpress
Descripción
trans-Zeatinriboside is a type of cytokinin precursor, acts as a major long-distance signalling form in xylem vessels, regulates leaf size and meristem activity-related traits.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Zeatinriboside |
| CAS | 6025-53-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H21N5O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (284.61 mM) |
| SMILES | C/C(CO)=C\CNC1=C(N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O3)CO)C2=NC=N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 351.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.36 |
| Mostrar más |