Learn More
trans-Zeatin, TRC
Código de producto. 30133043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133043 25 mg 25 miligramos
30133627 50 mg 50 miligramos
30007057 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ27300025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1637-39-4
Fórmula molecular C10 H13 N5 O
Peso molecular (g/mol) 219.24
Sinónimo (2E)-2-Methyl-4-(9H-purin-6-ylamino)-2-buten-1-ol (ACI), 2-Buten-1-ol, 2-methyl-4-(1H-purin-6-ylamino)-, (2E)- (9CI), 2-Buten-1-ol, 2-methyl-4-(1H-purin-6-ylamino)-, (E)- (ZCI), 2-Buten-1-ol, 2-methyl-4-(purin-6-ylamino)-, (E)- (8CI), Zeatin (7CI), (E)-Zeatin, 6-(4-Hydroxy-3-methyl-trans-2-butenylamino)purine, MB 907, N6-(4-Hydroxy-3-methyl-trans-2-butenyl)adenine, trans-6-(4-Hydroxy-3-methylbut-2-enyl)amino purine, trans-Zeatin, Zeatine, ZT, ZTA
Nombre IUPAC (E)-2-metil-4-(9H-purina-6-ilamino)but-2-en-1-ol
SMILES C\C(=C/CNc1ncnc2[nH]cnc12)\CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Zeatin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2+
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.112
Porcentaje de pureza >95%