Learn More
trans-Zeatina (sintética), + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10697231 10 mg Frasco de vidrio 10 miligramos
10480711 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10697231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 264290100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1637-39-4 | C10H13N5O | 219.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1637-39-4
Fórmula molecular C10H13N5O
Peso molecular (g/mol) 219.25
Número MDL MFCD00213654
Clave InChI UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Sinónimo trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e
PubChem CID 449093
ChEBI CHEBI:16522
Nombre IUPAC (E)-2-metil-4-(7H-purin-6-ilamino)but-2-en-1-ol
SMILES CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Zeatin (synthetic)
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 207°C
Color De incoloro a amarillo
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 mg
Índice Merck 15, 10315
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and dimethylformamide
Espectrofotometría 96.0% min. (on dried substance)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.25
Porcentaje de pureza 97+%
Sustancias relacionadas 2% max. (HPLC)
Forma física Líquido