Learn More
trans-Zeatin, MedChemExpress
Descripción
trans-Zeatin is a plant cytokinin, which plays an important role in cell growth, differentiation, and division
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Zeatin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1637-39-4 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H13N5O |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (456.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC/C(C)=C/CNC1=C2N=CNC2=NC=N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 219.24 |
| Mostrar más |