Learn More
trans-Vaccenic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16443236
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
16443236 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16443236 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113427
MedChemExpress trans-Vaccenic acid is a precursor for the synthesis of saturated fatty acid in the rumen and of conjugated linoleic acid (CLA) at the tissue level.
trans-Vaccenic acid is a precursor for the synthesis of saturated fatty acid in the rumen and of conjugated linoleic acid (CLA) at the tissue level.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Vaccenic acid
Forma física Solid
CAS 693-72-1
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H34O2
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (354.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCC/C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 282.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.46
Porcentaje de pureza 98.0%