Learn More
trans-Trimethoxyresveratrol, MedChemExpress
Código de producto. 16424917
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16424917 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16424917 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1408
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Trans-Trimethoxyresveratrol is a derivative of Resveratrol (RSV),and it may be a more potent anti-inflammatory, antiangiogenic and vascular-disrupting agent when compared with resveratrol.
Trans-Trimethoxyresveratrol is a derivative of Resveratrol (RSV),and it may be a more potent anti-inflammatory, antiangiogenic and vascular-disrupting agent when compared with resveratrol.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Trimethoxyresveratrol
CAS 22255-22-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo trans-trismethoxy Resveratrol E-Resveratrol Trimethyl Ether Tri-O-methylresveratrol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (184.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES COC1=CC=C(/C=C/C2=CC(OC)=CC(OC)=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 270.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.32
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation