Learn More
trans, trans, trans-1,5,9-Ciclododecatreno, TRC
Código de producto. 30424233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424233 500 mg
30425739 5 g
30422440 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT221160500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 676-22-2
Fórmula molecular C12H18
Peso molecular (g/mol) 162.27
Sinónimo (1E,5E,9E)-1,5,9-Cyclododecatriene, (1E,5E,9E)-Cyclododeca-1,5,9-triene, (E,E,E)-1,5,9-Cyclododecatriene, all-trans-1,5,9-Cyclododecatriene
Nombre IUPAC (1E,5E,9E)-ciclododeca-1,5,9-trieno
SMILES C1C\C=C\CC\C=C\CC\C=C\1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatrene
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2,7-10H,3-6,11-12H2/b2-1+,9-7+,10-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1409