Learn More
Ácido trans,trans-mucónico-d4, CDN
Código de producto. 30319737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30319737 0.01 g
30309798 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30319737 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND62570.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material trans,trans-Muconic Acid D4
CAS 1955496-83-9
Fórmula molecular C6 D4 H2 O4
Cantidad 0.01 g
Sinónimo (2 E,4 E)-2,4-Hexadienedioic-2,3,4,5-d4 acid, (E,E)-Muconic acid-d4, trans,trans-1,2,3,4-Tetradeuterio-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid, trans,trans-Muconic-d4 Acid
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4 H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1+,4-2+/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]\C(=C(\[2 H])/C(=O)O)\C(=C(/[2 H])\C(=O)O)\[2 H]
Nombre IUPAC Ácido (2 E,4 E)-2,3,4,5-tetradeuteriohexa-2,4-dienedioico
Peso molecular (g/mol) 146.1341
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0517 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.