Learn More
Ácido trans,trans-mucónico, TRC
Código de producto. 30480686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480686 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30480686 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM79100150G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,trans-Muconic Acid
CAS 3588-17-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H6 O4
Cantidad 50 g
Sinónimo 2,4-Hexadienedioic acid','(2E,4E)- (9CI','ACI), (2E,4E)-2,4-Hexadienedioic acid (ACI), 2,4-Hexadienedioic acid','(E,E)- (8CI), (E,E)-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid, (E,E)-Muconic acid, NSC 66486, trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid, trans,trans-Muconic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1+,4-2+
SMILES OC(=O)\C=C\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2E,4E)-hexa-2,4-dienedioico
Peso molecular (g/mol) 142.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0266
Porcentaje de pureza >95